1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 183 EUR
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₃BrS
MW: 245,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973729
Núm. CAS: 25752-90-3