((Cyclopentyloxy)methyl)benzene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR914680-1G OR914680-5G
APOSOR914680-1GEA 145 EUR
APOSOR914680-1G APOSOR914680-5G
((Cyclopentyloxy)methyl)benzene 98%
((Cyclopentyloxy)methyl)benzene
Formula: C₁₂H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16295098
Núm. CAS: 40843-99-0