5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR9150-100MG
OR9150-1G
OR9150-250MG
OR9150-5G
OR9150-10G
APOSOR9150-100MGEA
91.9
EUR
APOSOR9150-100MG
APOSOR9150-1G
APOSOR9150-250MG
APOSOR9150-5G
APOSOR9150-10G
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride 97%
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Formula:
C₁₁H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 133…135 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08271880 Núm. CAS: 51655-71-1 UN: 3261 ADR: 8,II |