2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR9152-1G OR9152-250MG
APOSOR9152-1GEA 306 EUR
APOSOR9152-1G APOSOR9152-250MG
2-Phenoxybenzoyl chloride 90%
2-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Pto. de fusión: 37…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03424711
Núm. CAS: 40501-36-8
UN: 3261
ADR: 8,II