1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08271908
Núm. CAS: 90923-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III