1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9159-1G OR9159-250MG
APOSOR9159-1GEA 401 EUR
APOSOR9159-1G APOSOR9159-250MG
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 95…96,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08271941
Núm. CAS: 864068-96-2