(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
OR9162-1G
OR9162-250MG
OR9162-100MG
APOSOR9162-1GEA
0
EUR
APOSOR9162-1G
APOSOR9162-250MG
APOSOR9162-100MG
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride 97%
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formula:
C₈H₉ClO₂S MW: 204.673 g/mol Pto. de fusión: 51.5…53 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683108 Núm. CAS: 92614-55-6 |