7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 7-Methoxyindoline-2,3-dione
OR916226-5G
APOSOR916226-5GEA 71.2 EUR
APOSOR916226-5G
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Methoxy-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00666831
Núm. CAS: 84575-27-9