3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916236-1G OR916236-250MG OR916236-5G
APOSOR916236-1GEA 71.2 EUR
APOSOR916236-1G APOSOR916236-250MG APOSOR916236-5G
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone 95%
3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanone
Formula: C₁₂H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09055138
Núm. CAS: 172324-67-3