[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
OR916291-5G OR916291-1G
APOSOR916291-5GEA 220 EUR
APOSOR916291-5G APOSOR916291-1G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride 98%
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formula: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589,77 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844773
Núm. CAS: 59831-02-6