1-Óxido de tetrahidrotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916306-25G OR916306-500G
APOSOR916306-25GEA 78.3 EUR
APOSOR916306-25G APOSOR916306-500G
1-Óxido de tetrahidrotiofeno 98%
1-Óxido de tetrahidrotiofeno
Formula: C₄H₈OS
Pto. Ebullición: 235…237 °C/760mmHg
Densidad: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005477
Núm. CAS: 1600-44-8