2-Methylpentyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 2-Methylpentyl Ester
OR916330-100G OR916330-25G
APOSOR916330-100GEA 328 EUR
APOSOR916330-100G APOSOR916330-25G
2-Methylpentyl acetate 95%
2-Methylpentyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060103
Núm. CAS: 7789-99-3