4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916364-25G
OR916364-5G
APOSOR916364-25GEA
231
EUR
APOSOR916364-25G
APOSOR916364-5G
4-tert-Butoxybenzonitrile 95%
4-tert-Butoxybenzonitrile
Formula:
C₁₁H₁₃NO Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03425273 Núm. CAS: 185259-36-3 |