Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916365-1G OR916365-5G
APOSOR916365-1GEA 87 EUR
APOSOR916365-1G APOSOR916365-5G
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (S)-(-)-3-bromoisobutyrate
Formula: C₅H₉BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064487
Núm. CAS: 98190-85-3