N-tert-Butylethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916414-1G OR916414-5G
APOSOR916414-1GEA 63.8 EUR
APOSOR916414-1G APOSOR916414-5G
N-tert-Butylethylamine 95%
N-tert-Butylethylamine
Formula: C₆H₁₅N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059367
Núm. CAS: 4432-77-3