Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916445-100G OR916445-25G
APOSOR916445-100GEA 65.4 EUR
APOSOR916445-100G APOSOR916445-25G
Benzyl-2-naphthyl ether 95%
Benzyl-2-naphthyl ether
Formula: C₁₇H₁₄O
Pto. de fusión: 96…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089092
Núm. CAS: 613-62-7