5-Metil-3-hexanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl Isobutyl ketone, 5-Methyl-3-hexanone
OR916458-10G OR916458-1G OR916458-5G
APOSOR916458-10GEA 618 EUR
APOSOR916458-10G APOSOR916458-1G APOSOR916458-5G
5-Metil-3-hexanona 95%
5-Metil-3-hexanona
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009319
Núm. CAS: 623-56-3