(Ethoxymethyl)benzene 95%
Sinónimos: Benzyl ethyl ether
OR916482-5G
APOSOR916482-5G
(Ethoxymethyl)benzene 95%
(Ethoxymethyl)benzene
Formula: C₉H₁₂O
MW: 136,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039903
Núm. CAS: 539-30-0