1-Benzylpiperidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916524-100G
APOSOR916524-100GEA 186 EUR
APOSOR916524-100G
1-Benzylpiperidine 98%
1-Benzylpiperidine
Formula: C₁₂H₁₇N
MW: 175,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00224901
Núm. CAS: 2905-56-8