6-Hydroxy-1,4-benzodioxane 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ol
OR916527-1G OR916527-250MG OR916527-5G
APOSOR916527-1GEA 89.9 EUR
APOSOR916527-1G APOSOR916527-250MG APOSOR916527-5G
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane 96%
6-Hydroxy-1,4-benzodioxane
Formula: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656571
Núm. CAS: 10288-72-9