1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-2-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916604-1G OR916604-250MG
APOSOR916604-1GEA 379 EUR
APOSOR916604-1G APOSOR916604-250MG
1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-2-ona 95%
1,2,3,4-Tetrahidro-7-hidroxinaftalen-2-ona
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038657
Núm. CAS: 37827-68-2