Butyl nitrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916679-100G OR916679-25G OR916679-5G OR916679-1G
APOSOR916679-100GEA 0 EUR
APOSOR916679-100G APOSOR916679-25G APOSOR916679-5G APOSOR916679-1G
Butyl nitrate 95%
Nitrato de butilo
Formula: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Densidad: 1.0228
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 928-45-0