2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916705-1G
OR916705-250MG
APOSOR916705-1GEA
596
EUR
APOSOR916705-1G
APOSOR916705-250MG
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine 97%
2-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyrimidin-4-amine
Formula:
C₉H₁₅N₅ MW: 193,2500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09999199 Núm. CAS: 57005-71-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)