Allyl butyl ether 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Allyl Butyl Ether, Butyl Allyl Ether, 1-(Allyloxy)butane
OR916709-25G
APOSOR916709-25GEA 75.4 EUR
APOSOR916709-25G
Allyl butyl ether 97%
Allyl butyl ether
Formula: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009460
Núm. CAS: 3739-64-8