Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dibromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 4,5-Dibromo-2-furoic acid methyl ester, Methyl 4,5-Dibromo-2-furoate
OR916713-1G OR916713-5G
APOSOR916713-1GEA 66.7 EUR
APOSOR916713-1G APOSOR916713-5G
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Methyl 4,5-Dibromo-2-furancarboxylate
Formula: C₆H₄Br₂O₃
MW: 283,90 g/mol
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00092493
Núm. CAS: 54113-41-6