3-Clorovainillina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916737-5G
APOSOR916737-5GEA 77 EUR
APOSOR916737-5G
3-Clorovainillina 95%
3-Clorovainillina
Formula: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016982
Núm. CAS: 19463-48-0