5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-5-chloro-6-benzoxazolamine
OR916745-1G OR916745-5G
APOSOR916745-1GEA 101 EUR
APOSOR916745-1G APOSOR916745-5G
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine 98%
5-Chloro-2-methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368636
Núm. CAS: 323579-00-6