DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-amino-4-(methylthio)butanoate hydrochloride, H-DL-Met-OMe·HCl
OR916765-100G OR916765-25G OR916765-5G
APOSOR916765-100GEA 590 EUR
APOSOR916765-100G APOSOR916765-25G APOSOR916765-5G
DL-Methionine methyl ester hydrochloride 95%
DL-Methionine methyl ester hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂S·HCl
MW: 199,7 g/mol
Pto. de fusión: 110…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067540
Núm. CAS: 16118-36-8