2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916803-1G OR916803-5G
APOSOR916803-1GEA 154 EUR
APOSOR916803-1G APOSOR916803-5G
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine 95%
2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine
Formula: C₉H₁₉N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216566
Núm. CAS: 29097-52-7