1,2-Indanedione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916829-10G OR916829-5G OR916829-25G
APOSOR916829-10GEA 477 EUR
APOSOR916829-10G APOSOR916829-5G APOSOR916829-25G
1,2-Indanedione 97%
1,2-Indanedione
Formula: C₉H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463378
Núm. CAS: 16214-27-0