4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916849-1G OR916849-250MG
APOSOR916849-1GEA 400 EUR
APOSOR916849-1G APOSOR916849-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059835
Núm. CAS: 887922-90-9