N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916855-1G OR916855-250MG
APOSOR916855-1GEA 140 EUR
APOSOR916855-1G APOSOR916855-250MG
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
Formula: C₈H₁₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08361605
Núm. CAS: 138356-55-5