3-Metil-1-fenil-2-butanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916904-25G
OR916904-5G
APOSOR916904-25GEA
696
EUR
APOSOR916904-25G
APOSOR916904-5G
3-Metil-1-fenil-2-butanona 95%
3-Metil-1-fenil-2-butanona
Formula:
(C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040487 Núm. CAS: 2893-05-2 |