(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916906-1G OR916906-250MG
APOSOR916906-1GEA 217 EUR
APOSOR916906-1G APOSOR916906-250MG
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(2-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072185
Núm. CAS: 33567-59-8