4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Clorotimol
OR916910-25G
APOSOR916910-25GEA 127 EUR
APOSOR916910-25G
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol 98%
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol
Formula: C₁₀H₁₃ClO
MW: 184,67 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002326
Núm. CAS: 89-68-9