5-Metil-2-furoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-methylfuran-2-carboxylate
OR916942-5G
APOSOR916942-5GEA 97.3 EUR
APOSOR916942-5G
5-Metil-2-furoato de metilo 95%
5-Metil-2-furoato de metilo
Formula: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116374
Núm. CAS: 2527-96-0