Iproniazid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Isonicotinic acid 2-Isopropylhydrazide, 1-Isonicotinoyl-2-isopropylhydrazine
OR916950-1G OR916950-250MG
APOSOR916950-1GEA 88.6 EUR
APOSOR916950-1G APOSOR916950-250MG
Iproniazid 95%
Iproniazid
Formula: C₉H₁₃N₃O
MW: 179.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153819
Núm. CAS: 54-92-2