1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916952-1G
OR916952-250MG
APOSOR916952-1GEA
142
EUR
APOSOR916952-1G
APOSOR916952-250MG
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanamine
Formula:
C₉H₁₀ClN MW: 167,64 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07371527 Núm. CAS: 72934-36-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...