4-Bromodibenzothiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromodibenzo[b,d]thiophene
OR916957-25G OR916957-50G
APOSOR916957-25GEA 256 EUR
APOSOR916957-25G APOSOR916957-50G
4-Bromodibenzothiophene 98%
4-Bromodibenzothiophene
Formula: C₁₂H₇BrS
MW: 263,15 g/mol
Pto. de fusión: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683746
Núm. CAS: 97511-05-2