S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR916981-1G OR916981-5G
APOSOR916981-1GEA 328 EUR
APOSOR916981-1G APOSOR916981-5G
S,S'-Diethyl dithiocarbonate 95%
S,S'-Diethyl dithiocarbonate
Formula: C₅H₁₀OS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144162
Núm. CAS: 623-80-3