6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
OR917005-10G OR917005-1G OR917005-5G
APOSOR917005-10GEA 143 EUR
APOSOR917005-10G APOSOR917005-1G APOSOR917005-5G
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine 98%
6-Chloro-N-methyl-2-pyridinamine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234196
Núm. CAS: 89026-78-8