5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917097-1G OR917097-250MG
APOSOR917097-1GEA 0 EUR
APOSOR917097-1G APOSOR917097-250MG
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine 95%
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₈ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658399
Núm. CAS: 748796-39-6