3-Oxohexanoato de metilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-oxohexanoate
OR917137-500G
APOSOR917137-500GEA 201 EUR
APOSOR917137-500G
3-Oxohexanoato de metilo 95%
3-Oxohexanoato de metilo
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040995
Núm. CAS: 30414-54-1