2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Piperidin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole
OR917162-10G OR917162-1G OR917162-5G
APOSOR917162-10GEA 638 EUR
APOSOR917162-10G APOSOR917162-1G APOSOR917162-5G
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride ≥98%
2-Piperidin-2-yl-1H-benzimidazole dihydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇Cl₂N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08461220
Núm. CAS: 51785-23-0