2-Bromoetil etil éter 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917179-100G OR917179-500G
APOSOR917179-100GEA 168 EUR
APOSOR917179-100G APOSOR917179-500G
2-Bromoetil etil éter 97%
2-Bromoetil etil éter
Formula: C₄H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000237
Núm. CAS: 592-55-2