Pyrimidin-4-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR917181-100G OR917181-25G OR917181-5G
APOSOR917181-100GEA 0 EUR
APOSOR917181-100G APOSOR917181-25G APOSOR917181-5G
Pyrimidin-4-ol 98%
Pyrimidin-4-ol
Formula: C4H4N2O
Pto. de fusión: 163…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00038024
Núm. CAS: 51953-18-5