2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917210-5G OR917210-25G
APOSOR917210-5GEA 201 EUR
APOSOR917210-5G APOSOR917210-25G
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane 95%
2,3-Epoxy-1-(1-ethoxyethoxy)propane
Formula: C₇H₁₄O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22575236
Núm. CAS: 4416-85-7