3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: T-1105
OR917252-100G
APOSOR917252-100GEA 109 EUR
APOSOR917252-100G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Formula: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,114 g/mol
Pto. de fusión: 270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233977
Núm. CAS: 55321-99-8