N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Benzyl (cyanomethyl)carbamate, Cyanomethylcarbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl Cyanomethylcarbamate, N-Cbz-aminoacetonitrile
OR917260-25G
APOSOR917260-25GEA 237 EUR
APOSOR917260-25G
N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile 95%
N-(Carbobenzoxy)aminoacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033175
Núm. CAS: 3589-41-1