Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
OR917272-1G OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA 119 EUR
APOSOR917272-1G APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈BrNO₄
MW: 274,0681 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114313
Núm. CAS: 90725-68-1
UN: 3261
ADR: 8,III